Acelainsyre ≥98% (by GC) til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20117.0025 8.20117.0100
8.20117.0025EA 450 DKK
8.20117.0025 8.20117.0100
Acelainsyre ≥98% (by GC) til syntese
Acelainsyre
Formel: C₉H₁₆O₄
Kogepunkt: 237 °C (20 hPa)
Smeltepunkt: 106…109 °C
Flammepunkt: 210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004432
CAS-nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, area%) ≥98,0% (a/a)
Melting range (lower value) ≥106 °C
Melting range (upper value) ≤109 °C
Identity (IR) Passes test
Molar mass 188,22 g/mol
Vapor pressure 1,3 hPa (178,3 °C)
Solubility 2,4 g/l
Storage Store below +30 °C