Support cushions for centrifuge bottles, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
430236 431124
734-1823EA 1120 DKK
734-1823 734-1881
Support cushions for centrifuge bottles, Corning®
Beslag Flaskeholdere
PP-rør, støttepuder fremstillet af polyetherimid.
  • Hver kasse med 250 eller 500 ml rør indeholder et rack for at lette håndteringen
  • Der skal anvendes støttepuder, medmindre rotoren har passende V-formede holdere
  • Rørene er sterile og certificerede non-pyrogene
  • Leveres med proplåg
  • Maks. RCF 6000×g
Ideelle til applikationer, som kræver centrifugering med stor volumen.