Stoppers, rubber, conical, without holes
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201024 201058 201122 201082 201014 201016
217-0513EA 121 DKK
217-0513 217-9479 217-9489 217-9486 217-9476 217-0511
Stoppers, rubber, conical, without holes
Propper Gummipropper
Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
  • Resistent overfor alle typiske laboratoriekemikalier
  • Yder en perfekt forsegling og exceptionel binding
  • Temperaturresistent fra -5 °C til +70 °C (120 °C i fugtigt miljø)
Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (+120 °C in humid atmosphere)