Dual-gel electrophoresis system, Owl™ P8DS
Leverandør: THERMO OWL SCIENTIFIC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P8DS-1 P8DS-2 P8DS-3
730-0315EA 19080 DKK
730-0315 700-2340 700-2341
Dual-gel electrophoresis system, Owl™ P8DS
Elektroforesesystemer Vertikale Gelelektroforesesystemer
The Owl™ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available combs, spacers, alumina plates and glass, this system is an ideal tool for second dimension protocols of 2-D electrophoresis, SDS and agarose gels, and native PAGE electrophoresis.
  • Agarose plug metoden gør gel støbning enkel og hurtig
  • Gel assemblies skal ikke fjernes når de først er sat op
  • To individuelle strin, støbning og kørsel, erher kombineret
  • Enkel lukke mekanisme gør det nemt at loade glas kassetter og de fleste præstøbte geler
Gel W×L: 100×80 - 100 mm
Footprint W×H×L: 170×140×130 mm
Running buffer volume: 300 ml (øvre kammer 150 ml, nedre kammer 150 ml)
Leveringsinformation: Det komplette sytem indeholder øvre buffer kammer med intern kølekerne, nedre buffer kammer, SuprSafe låg, 4 sorte glas plader, 2 riflede glas plader, 2 riflede aluminiums plader, 2 kamme (1o brønde, 1,5mm tyk), spacer sæt (0,8mm tyk), spacer placer og blocking plade tilbrug ved kørsel af en gel