VWR® VMS Advanced, Magnetomrørere med varmeplade
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0661EA 5470 DKK
442-0661 442-0662 442-0663 442-0664 442-0665 442-0666 442-0667 442-0668 442-0669
VWR® VMS Advanced, Magnetomrørere med varmeplade
Omrørere Magnetomrørere med varme
Kompakte omrørere med glaskeramisk plade, som giver fremragende kemisk resistens. Enheden har digital visning af fejlkoder, en varmeindikator for toppen, der advarer brugeren om, at overfladen er varm samt et fast sikkerhedskredsløb, der slukker varmelegemet, hvis temperaturen stiger til over 550 °C, og der kan vælges mellem 3 driftstilstande (standard, sikker og beskyttelsesjustering). Omrørerne har hastighedsvisning og som ekstraudstyr mulighed for direkte tilslutning af en PT1000 temperatursensor; når denne funktionalitet anvendes, er nøjagtigheden i mediet ±0,5 °C.
  • Nøjagtig temperaturindstilling via digitalt potentiometer
  • Digitaldisplay, som viser måltemperatur og faktisk temperatur samtidig på et LCD-display
  • Visning af værdi for faktisk temperatur i mediet med 0,1 °C aflæsningsinterval ved brug af PT1000 temperatursensor
  • Omrøreren kan styres vha. to mikrostyreenheder
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 21
Leveringsinformation: Leveres med PT1000-probe. En bred række tilbehør fås som ekstraudstyr.