Hydrophobic interaction chromatography media, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Leverandør: AvantorSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Silicabaseret medie anvendt for purifikation af proteiner baseret på hydrofobitet ved induktion af salte. Blandet funktion giver unik selektivitet med hydrofobisk interaktion og ionbytningsfunktion.