Handsker, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 280 DKK
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Handsker, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™
Handsker
Disse handsker yder beskyttelse i biovidenskabelige og farmaceutiske miljøer. De latexfri, silikonefri og anti-statiske sikkerhedshandsker giver al den komfort og sikkerhed, som er nødvendig i forskningslaboratorier. Det syntetiske nitrilpolymer (akrylnitril-butadien) er meget vandtæt med lav risiko for nålehuller, og når de bæres, vil disse handsker både forebygge statisk elektricitet og minimere risikoen for latex- eller silikoneoverfølsomhed, hvilket bidrager til at holde hænderne sunde og beskyttede, samtidig med at forureningsfri forskning understøttes.
  • Meget god beskyttelse, renhed og kvalitet
  • Stærkere og tyndere end latex med bedre beskyttelse mod en lang række kemikalier, herunder cytotoksiske stoffer
  • Fingerspidser med nopret overflade øger gribe- og taktil følsomhed
  • Oprullede manchetter giver styrke
  • Ambidekstrale og til engangsbrug til hurtig aftagning, påtagning og genbrug
  • Indeholder ingen naturlatex eller silikone, hvilket reducerer risikoen for handskerelaterede overfølsomhedsreaktioner af TYPE I
Handskerne er velegnede til brug ved mere risikofyldte anvendelser inden for biovidenskab, biomedicinsk forskning, retsmedicin og fremstilling af ikke-sterile lægemidler. Giver det højeste niveau af beskyttelse i KIMTECH™-handskesortimentet, og er også godkendte til kontakt med fødevarer, og yder beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer. De er også ISO 16604 virusresistente.
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Purple
EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Certificeringer: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS); AQL 0.65
Food contact approved.