Helmaske, X-plore® 5500
Leverandør: Dräger
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
R55270 R56655
111-0417EA 1840 DKK
111-0417 111-0408
Helmaske, X-plore® 5500
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Fuldtdækkende ansigtsmasker
X-plore® 5500 helmasken er den ideelle løsning til alle arbejdsopgaver, som kræver åndedrætsværn, f.eks. i den kemiske industri, i metal- og bilindustrien, på skibsværfter, opgaver inden for vedligeholdelse, forsyning og affaldsbehandling. Tolags ansigtstætning med tredobbelt forseglingseffekt sikrer pålidelig beskyttelse og god pasform til mange forskellige ansigtsstørrelser og -former. Det store visir fås i to forskellige materialer: polykarbonat eller Triplex (fremragende ridsefast belægning og høj kemisk modstandsdygtighed).
  • Lavprofilsfiltre, som er anbragt på siden af masken.