Halvmasker, X-plore® 3300 og X-plore® 3500
Leverandør: Dräger
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
R55330 R55331 R55332 R55350 R55351 R55352 R56960
111-0416EA 290 DKK
111-0416 111-0415 111-0414 111-0413 111-0412 111-0411 111-0407
Halvmasker, X-plore® 3300 og X-plore® 3500
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Halvmasker
X-plore® 3300 og 3500 halvmasker har en attraktiv pris og kræver kun lidt vedligeholdelse De er udstyret med to bajonetfatninger i siden, som gør det muligt at anvende en lang række bajonetfiltre.
  • Flexible nose section provides an extra tight seal and excellent fit even when wearing safety goggles
  • Side filters and a shallow design, give an exceptional field of vision and X-plore® fits perfectly under protective visors
  • The soft FlexiFit head cradle is a perfect fit for all head shapes - without trapping hair; it is also barely noticeable under helmets
  • Easily adjustable head strap
X-plore 3500 - specielle egenskaber:
Selve masken er fremstillet af et nyskabende materiale, som føles meget behageligt mod huden og er blødt og uden silikone - egenskaber, som både opfylder kravene til førsteklasses komfort og holdbarhed.
Hurtig aftagning: Når halsremmen hægtes af, kan masken fjernes fra ansigtet, uden at du skal tage din hovedbeskyttelse af. Maskens indre overflade vender ind mod kroppen og er dermed beskyttet mod kontaminering
Vægt 95 g
Certificeringer: EN 140