Vandprøvetagere, bærbare, TP 5 C
Leverandør: MAXX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2053010 2053024 2054024 2053001 2053004 2053016
701-0170EA 29380 DKK
701-0170 701-0171 MAXA2054024 701-0168 701-0169 MAXA2053016
Vandprøvetagere, bærbare, TP 5 C
Prøvetagere Vandprøvetagere
En bærbar, kompakt og batteridrevet automatisk vandprøvetager med et vakuum-membranpumpesystem til opsamling. Standardudgaven har en indbygget isoleret beholder og fordeler til 24×1 l PE-flasker, og prøveopsamlingen sker ved hjælp af programmerbar mikroprocessorstyring.
  • Nem at transportere med bærehåndtag
  • Batteriet gør den uafhængig af netspænding
  • Prøveprogrammering kan relateres til tid-, flow- eller begivenheder
  • Manuel prøveekstraktion uden at programmet afbrydes
  • Ca. 2000 prøveekstraktioner per opladet batteri (20 °C, 1,5 m højde, 1 minut mellem prøvetagning)
Andre udgaver af prøvetageren fås med forskellige beholder/flaske-størrelser: 25 liter, 4×5 liter og 1×10 liter, og til disse kan køles vha. frysepakker i den isolerede beholder (tilvalg). Afkøling af opsamlede prøver er mulig ved hjælp af den valgfrie kompressor (kontakt venligst VWRs salgsafdeling for yderligere oplysninger).
Bestillingsoplysninger: En batterioplader kræves, skal bestilles separat.
Kontakt det lokale Avantor-salgskontor for at få yderligere oplysninger om hele sortimentet af tilbehør.
Leveringsinformation: Enheden (uden batterioplader) inkluderer 5 m sugeslange med gevindtilslutning og lod.