Sikkerhedsbriller, uvex super OTG
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 271 DKK
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Sikkerhedsbriller, uvex super OTG
Briller
Super OTG ekstrabriller har tynde, hængselfri sidestykker i Grilamid®, som er en kombination af hård og blød plast. De kombinerer fordelene ved stangbriller med komforten ved et pandebånd.
  • Grilamid® har en høj brudstyrke selv ved lave temperaturer og er også kemikalieresistent
  • Sidestykkerne justeres hurtigt og nemt, og deres ender er specielt glatte og fleksible
  • Linsevinkel på 11° garanterer godt udsyn når man kigger ned og afhjælper, at bæreren snubler
  • Buet linseoverflade giver fremragende synsfeltdækning uden at berøre bærerens personlige briller
Weight: 38 g
Vægt: 38 g
Certificeringer: EN 166-168, EN 170