Beskyttelsesbriller, Tracker
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TRACPSI TRACPSF TRACWPCC5 TRACPSJ
111-0390EA 160 DKK
111-0390 111-0461 BOLETRACWPCC5 BOLETRACPSJ
Beskyttelsesbriller, Tracker
Briller
Beskyttelsesbriller i sporty design med holdbart PC-stel, dobbelte linser i røgfarvet PC, lige stænger med beskyttelse oppe og nede samt et justerbart pandebånd.
  • Udskiftelig skumforstærkning med indirekte ventilation
  • Justerbar hovedstrop og gummiender på sidestykkerne giver sikker pasform og større beskyttelse
  • ALS dugfri/ridsefast belægning på begge sider af klare og røgfarvede linser
  • Gummibehandlet øjenforsegling giver enestående beskyttelse mod støv og andre partikler
Vægt: 52 g
EN 166
Certificeringer: EN 166
Leveringsinformation: Leveres med pung af mikrofibre.