Ion exchange chromatography resin, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7586-02EA 2790 DKK
7586-02 7586-03 7586-01 7586-05 7586-04
Ion exchange chromatography resin, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Kromatografi sorbenter HPLC Sorbenter
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx™ multimode ionbytning (IEX) kromatografiske resin fungerer som en stærk kationbytnings resin med forbedret selektivitet for overlegen separation i proceskromatografiske anvendelser.
Drevet af en proprietær overfladekemi der kombinerer en svag anionbytningsfunktion med hydrofilicitet, benytter BAKERBOND® PolyABx™ multimode kationsbytnings kromotografi medie sin unikke selektivitet for en højere purifikationsydelse på tværs af et bredt udvalg af biofarmaceutika.
Udviklet og produceret af Avantor efter de høje standarder fastlagt for vores J.T.Baker® kemikaliemærke, BAKERBOND® PolyABX ionbytningsresin kan benyttes med andre J.T.Baker® BAKERBOND® resins til forbedring af separationseffekten for dine kromatografiske procestrin.