HPLC columns, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7441-00EA 9070 DKK
7441-00 7441-01
HPLC columns, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Kromatografikolonner
Disse kolonne er ideelle til ekstraktion af farmaceutisk aktive komponenter. De er lukkede og egnet til kromatografi af grundliggende forbindelser.
  • Fremragende kolonne til kolonne og batch til batch reproducerbarhed
  • Skarpe spidser og forbedret symmetri
BAKERBOND® BDC C18 fase modtager en speciel basedaktiveringsbehandling under produktionen af silica gel for at reducere silanofilisk aktivitet.