SPE kolonner for specielle anvendelser, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ anhydride sodium sulfate-florisil
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7495-04EA 2740 DKK
7495-04 7495-18
SPE kolonner for specielle anvendelser, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ anhydride sodium sulfate-florisil
Kromatografikolonner
Disse SPE kolonne er udviklet til oprensning af ekstrakter af hydrocarboner fra vand.
Certificeringer: ISO 9377-2