Wide-pore prep packings, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverandør: Avantor
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7191-00EA
0
DKK
7191-00
7191-02
7191-05
7183-02
7190-02
7190-05
7207-00
Wide-pore prep packings, J.T. Baker® BAKERBOND®
Kromatografi sorbenter
HPLC Sorbenter
Silicabaseret kolonnepakninger med højtydende purifikation af stærkt hydrofile peptider og proteiner, baseret på hydrofobiske egenskaber og molekylær form.