Sikkerhedshjelme, G3501
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
G3501MRD G3501MVI G3501MGU G3501MGP G3501MBB G3501MOR
111-2319EA 594 DKK
111-2319 111-2320 111-2317 111-2316 111-2315 111-2318
Sikkerhedshjelme, G3501
Hjelme Sikkerhedshjelme
Den elektrisk isolerende 3M™ industrielle sikkerhedshjelm G3501 er designet til at tilbyde et højt beskyttelsesniveau til de mest krævende anvendelser. Den lette og holdbare hjelm er også platform for en række høre-, øjen- og ansigtsbeskyttelsesprodukter, som er designet til at modstå metalarbejdsmiljøer uden at gå på kompromis med kompatibilitet, komfort og brugervenlighed.
  • Kompatibel med en lang række sikkerhedsprodukter og metalforarbejdningstilbehør for at levere den komplette løsning til din anvendelse
  • Fås i 6 farver med henblik på branding og identifikation
Størrelse: 530-620 mm, vægt: 392 g.
Certificeringer: PPE Directive (89/686/EEC); EN 397:2012; EN 50365:2002 for live-working in low voltage environments, approved for use at temperatures ranging from –30 to +150 °C.