Kieselgel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm Chromatography, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1830.9025EA 0 DKK
1830.9025 1830.1000 1830.0500
Kieselgel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm Chromatography, J.T.Baker®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Alcohol-Ether Soluble Substances max. 0.05 %
Loss on Drying max. 6.0 %