Detergent, neodisher LaboClean FT
Leverandør: Dr. Weigert
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
410026 410033
148-3154EA 3950 DKK
148-3154 148-0161
Detergent, neodisher LaboClean FT
Renseopløsninger Detergenter og Overflade Rengøringsmidler
neodisher® LaboClean FT
  • Basisk flydende koncentrat særligt egnet til fjernelse af rester af dyrkningsmedier, blod, proteiner og andre organiske materialer
  • Komponenter: Kaliumhydroxid og natriumhypoklorit
  • Dosering: 3 til 4 ml/L
Advarsel: De fleste materialer er ætsende eller lokalirriterende, og der skal udvises forsigtighed med valget af materialer til rengøring af aluminium- og titaniumdele. Læs sikkerhedsdatabladet til materialet før brug.