Kapillærkolonner HT5
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
054631 054632 054641 054642 054655 054657 054658 054667 054633 054634
568-0182EA 3980 DKK
568-0182 568-0183 568-0188 568-0189 568-0193 568-0194 568-0195 568-0199 568-0184 568-0185
Kapillærkolonner HT5
Kromatografikolonner
Unik højtemperatur fase til simuleret destillation og andre petroleum applikationer.
5% Phenyl Polycarborane-siloxan
Maks. temperatur: Polyimid 380/400 °C; aluminium 460/480 °C
Suitable replacement for: MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500.