VWR®, Bægre, til engangsbrug
Leverandør: VWR Collection
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 3 Nej: 3 
Prestation d'analyses / responsable service et achat / Aix en Provence
Ja, jeg anbefaler
Le produit répond tout à fait à notre attente. Suffisamment souple pour verser dans le col étroit de fiole une poudre. Graduations bien lisibles
213-3915EA 161 DKK
213-3915 213-3916 213-3917 213-3918 213-3919 213-3920 213-3921 213-3922
VWR®, Bægre, til engangsbrug
Bægre
PP, gennemskinnelig.
  • Prægede inddelinger
  • Ribber for nem stabling
  • Autoklaverbare til 121 °C
  • Med tud
Prisbillig bæger af høj kvalitet til dagligdags opgaver. Ideel til generel laboratoriebrug.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904