Kapillærkolonner, SolGel-1ms™
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
054795 054793 054798
568-0225EA 5250 DKK
568-0225 568-0223 568-0227
Kapillærkolonner, SolGel-1ms™
Kromatografikolonner
En robust højtemperaturs kolonne til MS.Kan også bruges til alle ikke MS detektorer.
100% Dimethyl polysiloxan
Maks. temperatur: 340/360 °C
Egnet som erstatning for: DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5C, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1