Laboratoriehomogenisatorposer til Stomacher®
Leverandør: Seward (FermionX)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BA6040 BA6141 BA6041/CLR BA6141/STR BA6141/CLR BA6041/5/500 BA6042 BA6141/5/500 BA6041/STR BA6041 BA6040/CLR BA6040/CLR/STR BA6040/DBL/STR BA6040/STR BA6042/HD BA6041/LSTR
432-0017EA 2010 DKK
432-0017 432-3121 432-3123 432-3124 432-3125 431-0130 432-3131 432-0025 432-3119 432-3126 432-0271 432-0272 432-3118 432-0273 SEWABA6042/HD SEWABA6041/LSTR
Laboratoriehomogenisatorposer til Stomacher®
Poser Homogenisatorposer
Alle Stomacher®-poser er fremstillet af nyt polymergranulat, der er presset ind i et rør. Den eneste forsegling er ved bunden. Alle poser er batchtestet og procesovervåget under fremstillingen på Stomacher®-maskiner. Poserne er testet i forhold til en bred vifte af parametre, bl.a. åbningsevne, transparens og fleksibilitet samt dimensioner og ydeevne. Stomacher®-poser fås i en række udformninger, så de passer til alle opgaver.
  • Fremstillet af førsteklasses polythen i fødevarekvalitet
  • Filmtykkelse på minimum 65 µm sikrer høj styrke
  • Gammabestrålede ved 25 til