Elektrisk resistive handsker, model E016Y, KLASSE 0
Leverandør: Marigold (Ansell)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E016Y/10 E016Y/11
112-5109EA 700 DKK
112-5109 112-5110
Elektrisk resistive handsker, model E016Y, KLASSE 0
Handsker
Disse elektrisk isolerende handsker er fremstillet af 100% naturlatex ved hjælp af en patentbeskyttet miljøvenlig dyppeproces, som giver maksimal fleksibilitet og smidighed.
  • Ergonomic hand-at-rest shape and non splayed fingers reduce hand fatigue
  • Generous flared cuff allows room for clothing
  • Smooth finish for easy donning and doffing
Typiske anvendelser omfatter: Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC ≥50 V, el-installatører, produktion og reparation af hybrid-motorer, vedligeholdelse, reparation og drift i alle industrielle miljøer (MRO), reparation og vedligeholdelse af kollektive trafikmidler, strømforsyningsvedligeholdelse, -reparation og -transmission, teleselskabsreparationer i nærheden af elektriske ledninger.
Maks. vekselspænding ved brug: 1000 V
Certificeringer: Certificeret for modstand mod syre (Kategori A), ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
Klasse 0 Gul giver beskyttelse ved svejsning i Klasse 1 i overensstemmelse med EN 61482-1-2.
Kat. III