Cefsulodin sodium salt
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
0219867780 0219867783
ICNA0219867780EA 693 DKK
ICNA0219867780 ICNA0219867783
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Formel: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07793338
CAS-nummer: 52152-93-9