Probucol ≥98%
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0215637105 0215637110 0215637150
ICNA0215637105EA 1080 DKK
ICNA0215637105 ICNA0215637110 ICNA0215637150
Probucol ≥98%
Probucol
Formel: C₃₁H₄₈O₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079281
CAS-nummer: 23288-49-5