myo-Inositol
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
0210205250 0210205280 0210205290 0210205291
ICNA0210205250EA 412 DKK
ICNA0210205250 ICNA0210205280 ICNA0210205290 ICNA0210205291
myo-Inositol
myo-Inositol
D-myo-INOSITOL (i-Inositol; myo-Inositol; meso-Inositol) A lipotropic agent.
pH: Neutral to Litmus (10% aq soln)
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekylvægt: 180.16 g/mol
Kogepunkt: 291
Smeltepunkt: 210
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-nummer: 87-89-8
Merck Index: 13,05001