Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8387.5000EA 1100 DKK
8387.5000 8387.9200
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosene - CAS 64742-47-8
Kogepunkt: 194…250 °C
Flammepunkt: 70 °C
CAS-nummer: 64742-47-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Boiling Range 194 - 250 °C