Natriumchlorid BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
141659.0416 141659.1211 141659.1214
APPC141659.0416EA 1950 DKK
APPC141659.0416 APPC141659.1211 APPC141659.1214
Natriumchlorid BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58.44 g/mol
Kogepunkt: 1413
Smeltepunkt: 801
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599