Kapillærkolonner BPX Volatiles
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
054984 054983 054982 054981 054980
568-0246EA 6890 DKK
568-0246 568-0245 568-0244 568-0243 568-0242
Kapillærkolonner BPX Volatiles
Kromatografikolonner
A polar phase used for EPA volatile organics analyse (EPA 624, SW-846 8240/8260), alcohol analyse og til USP G43
Cyanopropylphenyl Polysiloxan
Maks. temperatur: 290/300 °C
Egnet som erstatning for: DB-624, Rtx Volatiles, VOCOL, OV-624, AT-624, HP-624, CP-Select 624CB, 007-624, VB-624, ZB-624, DB-VRX, OPTIMA 624, ELITE 624, SPB-624, TRV1, CPSIL13CB