Centrifugeflasker, bioflaske, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3120-2006 3120-2024
525-2317EA 5290 DKK
525-2317 525-0987
Centrifugeflasker, bioflaske, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Centrifugeflasker
PPCO med hvidt PP-skruelåg og silikonepakning.
  • Ergonomisk design letter påfyldning, genindvinding og opbevaring af prøver. Glatte indvendige sider med mindre tilbøjelighed til at ødelægge sarte celler
  • PPCO har fremragende kemisk bestandighed
  • Denne ikke-sterile flaske har en maksimal brugstid på 50 cyklusser
  • Det anbefalede driftstemperaturområde er fra 4 til 22 °C; opbevaring ned til 0 °C
  • Opfylder USP VI, er ikke-cytotoksisk og ikke-hæmolytisk
Designet til behandling af en høst på 12 L i en enkelt kørsel ved anvendelse i en Thermo Scientific Sorvall® RC12BP-centrifuge og H-12000-udsvingsrotor. Erstatter Sorvall Bio Bottle (art.nr. 77061). Disse flasker er ideelle til isolation af bakterier, gær og væv. Grovseparationer i stor skala på op til 12 L kan centrifugeres op til 7333×g. Flaske med inddelinger med bred åbning gør dekantering, resuspension og fjernelse af pellets nemmere.