Kemikalie- og kuldebestandige handsker, Tricotril® Winter 738
Leverandør: KCL by Honeywell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
738.8 738.9 738.10 738.11
KCHL738.8EA 9760 DKK
KCHL738.8 KCHL738.9 KCHL738.10 KCHL738.11
Kemikalie- og kuldebestandige handsker, Tricotril® Winter 738
Handsker
Tricotril® Winter 738 er fremstillet i en speciel fremstillingsproces og består af et forseglet nitrillag på en uldfor. Dette muliggør effektivt arbejde i kolde miljøer (ned til -20 °C) eller med kolde genstande. Handsken giver også god varmebeskyttelse op til +100 °C.
  • Varm sømløs uldliner med hudvenlig, opløsningsmiddelfri klæbemiddel
  • Uldliner fastgøres senere til den færdige handske, for at sikre maksimal beskyttelse
  • Gode antistatiske og elektrostatiske egenskaber
  • Kortvarig kuldebeskyttelse ned til -50 °C
  • Bred kemisk modstand, høj mekanisk modstand
  • Godt