Flasker, bred hals, med skruelåg
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41324012 41324006 41324030 41324072 41324054 41324018 41324066 41324048 41324036
HECH41324012EA 1950 DKK
HECH41324012 HECH41324006 215-2193 201-0495 201-0496 201-0497 201-0498 HECH41324048 HECH41324036
Flasker, bred hals, med skruelåg
Flasker Glasflasker
Clear glass wide mouth bottles, with black PP cap. Ideal for sampling, storing and transporting powders and pastes.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Til opgaver, hvor der ikke opstår høje termiske belastninger
  • Rundt genvind i henhold til DIN 168