Præparativ HPLC-kolonne Selfpacker®
Leverandør: MERKLINGER PRAZISION WERKZEUG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9250161016 9250161018 9250161019 1250050001 9250161017 1259600001 9250162702 9250162701 9250162700 9250161020 1259120001 1259350001 1259340001 1259320001 1259310001 1259300001 1259400001 1259110001 1259090001 1259080001 1250140001 1250130001 1250100001 1259550001 1259530001 1259510001 1259500001 1259480001 1259380001 1259460001 1259430001 1259420001 1259410001 1259610001 1259490001 9250163009 9250164707 9250165017 9250163025 9250163024 9250163023 9250163022 9250163021 9250164710 9250163029 9250163016 9250163020 9250164706 9250164705 9250164704 9250164703 9250164702 9250163026 9250163027 9250163030 9250164708 G8005.115 G8005.125 1259130001 1259140001 1259370001
556-0032EA 2130 DKK
556-0032 556-0034 556-0035 556-0000 556-0033 556-0028 556-0039 556-0038 556-0037 556-0036 556-0007 556-0014 556-0013 556-0012 556-0011 556-0010 556-0017 556-0006 556-0005 556-0004 556-0003 556-0002 556-0001 556-0027 556-0026 556-0025 556-0024 556-0022 556-0016 556-0021 556-0020 556-0019 556-0018 556-0029 556-0023 556-0040 556-0057 556-0060 556-0047 556-0046 556-0045 556-0044 556-0043 556-0059 556-0050 556-0041 556-0042 556-0056 556-0055 556-0054 556-0053 556-0052 556-0048 556-0049 556-0051 556-0058 556-0030 556-0031 556-0072 556-0073 556-0074
Præparativ HPLC-kolonne Selfpacker®
Kromatografikolonner
Kolonnepakningsteknologien er baseret på en kombination af vakuumsugning med efterfølgende kompression af kolonnelejet - dette stabiliserer pakningen. Vakuummet genereres vha. en almindelig vandtrykspumpe. Gelopslæmningen suges via et pakningsreservoir ind i kolonnen ved at påføre et lavt tryk i bunden af kolonnen.
  • Muliggør præcis justering af det ønskede pakningsvolumen eller den ønskede højde af gellejet
  • Letter bestemmelsen af kolonnens geometri
  • Gør det nemt at opskalere fra analytisk til præparativ skala
Pakningsstativ NW25
Min./maks. sædehøjde 185/220 mm
Maks. arbejdstryk: 200 bar
Pakningsstativ NW50
Min./maks. sædehøjde 185/220 mm
Maks. arbejdstryk: 100 bar
Pakningsstativ NW100
Min./maks. sædehøjde 295/350 mm
Maks. arbejdstryk: 100 bar
Max. working pressure: 200 bar