1536-brønds (UHTS) Mikroplader, ubehandlet, BRANDplates®
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
781640 781641 781642
735-2019EA 9380 DKK
735-2019 735-2020 735-2021
1536-brønds (UHTS) Mikroplader, ubehandlet, BRANDplates®
Mikroplader HTS mikroplader
Disse PS fladbundede plader fås sterile og usterile.
  • Alle BRANDplates® er alfanumerisk mærket, stabelbare og kompatible med de fleste standard mikropladelæsere og -vaskere
  • Hvide plader giver maksimal refleksion og minimal krydspåvirkning under luminescensmålinger; sorte plader giver minimal bagspredt lys under fluorescensanalyser
  • Sterile plader leveres enkeltvis pakket med låg
pureGrade™: Ubehandlet, usteril overflade. Disse plader er velgenet til homogene assays, screening og opbevaring.
Non treated, medium binding, non sterile surface. These plates are suitable for homogeneous assays, screening and storage.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certificeringer: BRANDplates® are non cytotoxic according to ISO 10993-5, free of endotoxins (<0.01 EU/ml), and free from DNA, DNase and RNase. Sterile products comply with ISO 11137 and AAMI guidelines, SAL 10⁻⁶.