384-brønds (HTS) Mikroplader, ubehandlet, BRANDplates®
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 1960 DKK
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
384-brønds (HTS) Mikroplader, ubehandlet, BRANDplates®
Mikroplader HTS mikroplader
Disse PS, flade bundplader fås ensfarvet sort, hvid eller gennemsigtig.
  • Alle BRAND plader er alphanumerisk mærket, stablebare og kompatible med standard pladelæsere og vaskere
  • Hvide plader giver maksimal refleksion og mimimerer krydspåvirkning med luminescens aflæsning; Sorte plader tillader et minimum af tilbagekastet lys ved fluorescens aflæsning
  • Sterile plader er pakke individuelt med låg
pureGrade™: Ubehandlet, usteril overflade. Disse plader er velegnet til homogene assays, screening og opbevaring.
pureGrade™ S: Ubehandlet, steril overflade. Steriliseret med ß ståling. Disse plader er især velgenet til bakteriologiske assays.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certificeringer: BRANDplates® ikke cytotoksisk (ISO 10993-5), fri fra endotoxiner (<0,01 EU/ml), og fri for DNA, DNase og RNase. Sterile produkter er i overensstemmelse med ISO 11137 og AAMI retningslinjer.