96 brønds mikrotiterplader ubehandlede, BRANDplates®
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 1180 DKK
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
96 brønds mikrotiterplader ubehandlede, BRANDplates®
Mikroplader HTS mikroplader
PS, solid eller med transparent base. Pladerne findes med forskellige brønd former (rund U bund, konisk V bund, flad F bund eller C flad bund med buede kanter), i forskellige farver og som enten sterile eller usterile.
  • Alle BRANDplates® er mærket alfanummerisk, er stabelbare og kompatible med standard pladelæsere og vaskere
  • Hvide plader giver maximum reflektion og minimal krydsinterferens ved luminescens målinger; Sorte plader give minimal back light scatter ved fluorescens analyser
  • Sterile plader er pakket med låg individuelt
pureGrade™: Ubehandlet, usteril overflade. Disse plader er egnet til homogene assays, screening og opbevaring
pureGrade™ S: Ubehandlet, steril overflade. Pladerne er særligt velegnede til bakteriologiske assays, idet de er steriliseret v.h.a. β-stråling.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays
Certificeringer: BRANDplates® er non cytotoxic ifølge ISO 10993-5, fri for endotoxiner (<0.01 EU/ml), fri for DNA, DNase og RNase. Sterile produkter ifølge ISO 11137 og AAMI guidelines, SAL 10-⁶.