96 brønds microplader til cellekultur, BRANDplates®
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
781902 781910 781911 781960 781961 781962 781965 781968 781970 781971 782022 782030 782031 782082 782090 782091 781900 781912 781913 781975 782095 782094 782034 782035 781974
735-2083EA 5520 DKK
735-2083 735-2090 735-2091 735-2097 735-2098 735-2099 735-2101 735-2102 735-2103 735-2104 735-2116 735-2119 735-2120 735-2124 735-2127 735-2128 735-2082 733-2404 733-2405 733-2399 733-2403 733-2402 733-2400 733-2401 733-2398
96 brønds microplader til cellekultur, BRANDplates®
Mikroplader Celledyrkningsplader
PS, solid eller med transparent bund. Plader fås med forskellige brøndformer (rund U-bund, konisk V-bund, flad F-bund eller flad C-bund med buede kanter), i forskellige farver og med et udvalg af cellekulturbehandlede overflader.
  • Alle BRANDplader® er alfanummereisk mærkede, stabelbare og kompatible med de fleste standard mikroplade læsere og vaskere
  • Standard 96 brønds plader har farvet alfanummerisk kode til indentifikation af overflade type (cellekultur-orange immunooverflade-blå, immunbehandlet blå, ubehandlet grå)
  • Hvide plader giver maximum reflektion