Proteinreagenser til immundetektion, SuperSignal® ELISA Femto-substrat med maksimal følsomhed
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
37075 37074
PIER37075EA 4240 DKK
PIER37075 PIER37074
Proteinreagenser til immundetektion, SuperSignal® ELISA Femto-substrat med maksimal følsomhed
Elektroforese reagenser Western Blotting-reagenser
SuperSignal® ELISA Femto-substrat med maksimal følsomhed anvender SuperSignal®-systemet med en enhancer-formulering, der giver den bedste proteindetektion og linearitet i den lave ende i ELISA-applikationer. Ideel til applikationer med automatiseret screening med højt gennemløb.
  • Der genereres straks et intenst signal både ved stuetemperatur og ved 37 °C.
  • Nem detektion af små mængder protein med en høj signal:støj-ratio og linearitet i den lave ende af dosis-responskurver.
  • Detektion på femtogram-niveau af målproteiner i ELISA
  • Høj følsomhed muliggør en reduktion i antallet af ELISA-inkubationstrin og dermed kortere assaytid.
  • Opbevaring ved stuetemperatur med en arbejdsopløsningsstabilitet på 6 timer