Restore™ Western blot stripping-buffer
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
21059 21062 21063
PIER21059EA 1880 DKK
PIER21059 PIER21062 PIER21063
Restore™ Western blot stripping-buffer
Elektroforese reagenser Western Blotting-reagenser
Selvom optimering af assaybetingelserne er den bedste måde til at opnå optimale resultater, så er det tidskrævende og dyrt at gentage gelelektroforese-processen for at teste hvert nye primære antistof eller hver ny antistofkoncentration. Restore™ Western blot stripping-buffer giver et effektivt alternativ.
  • Sparer tid – ingen behov for at køre geler igen
  • Sparer på dyrebare prøver
  • Giver effektiv fjernelse
  • Den milde formulering sikrer, at målprotein ikke beskadiges efter stripping og gentagen probning.
  • Lugtfri