Proteinreagenser til immundetektion, SuperSignal™ West Femto-substrat med maksimal følsomhed
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34095 34096
PIER34095EA 3970 DKK
PIER34095 PIER34096
Proteinreagenser til immundetektion, SuperSignal™ West Femto-substrat med maksimal følsomhed
Elektroforese reagenser Western Blotting-reagenser
SuperSignal™ West Femto-substrat med maksimal følsomhed muliggør påvisning af lave femtogrammængder protein, som er overført til nitrocellulose- eller PVDF-membraner og probet med primære og sekundære antistoffer.
  • Høj følsomhed med et intenst signal, som nemt detekteres på film eller geldokumentations systemer
  • Signalvarighed på 8 timer
  • Sekundære antistoffer er inkluderet i produktet
  • Kan opbevares ved stuetemperatur