Dialysekassetter, Slide-A-Lyzer®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
66110 66330 66333 66373 66382 66807 66107 66332 66370 66383 66810 69570 66335 66372 66380 66385 66707 66710 66453 66130 66830 66454 66455 66203 66212 66811 66230 66003 66012 66205 66005 66030 66381 66384 66456
514-0267EA 1560 DKK
514-0267 514-0269 514-0786 514-0272 514-0273 514-0284 PIER66107 PIER66332 514-0270 514-0171 514-0173 514-0286 PIER66335 514-0271 514-0172 514-0275 PIER66707 PIER66710 514-0277 PIER66130 514-0170 514-0278 514-0279 514-0268 PIER66212 514-0285 PIER66230 514-0263 514-0265 514-0787 514-0264 514-0266 PIER66381 514-0274 PIER66456
Dialysekassetter, Slide-A-Lyzer®
Slanger Dialyseslanger
Disse kasetter kan bruges til en lang række opgaver, inklusive fjernelse af kontaminanter med lav molekylevægt, bufferudveksling, afsaltning, ligevægtsdialyse og dialysekassettekoncentrering. Kassettemembranerne er sammensat af lavtbindende, regenereret cellulose og har et hermetisk forseglet prøvekammer for at opretholde den højest mulige prøveretention. Denne type membran er kompatibel med mange almindelige kemikalier og buffere. Slide-A-Lyzer®-kassettefamiliens farvekodede, transparente rammer gør det muligt at kende molekylevægtgrænsen for membranen med det samme, og se nålens placering under injektion af prøven.
  • Nemme at bruge - uden knuder eller klemmer
  • Hurtig dialyse - den flade kasette med de to membraner giver et stort overflade volumen så maksimerer diffusions raten sammenlignet med dialyse slanger
  • High recovery - designet at kassetten gør at du nemt kan få hele din prøve ud igen via en af de fire injektins porte i hjørnerne
  • Fire forskellige kassette størrelser - vælg den der passer bedst til dit prøvevolumen
  • Farve kodet - f.eks. specificerer en blå ramme kassetter med en membran på 2000 MW
* Sættene omfatter kassetter, beholdere, sprøjter og nåle
** gammabestrålet
Liquid samples are easily added and removed by penetrating the self-sealing gasket with a hypodermic needle attached to a syringe. No knots, clips, or caps are needed to seal the units and prevent leaking and sample-loss during the dialysis procedure.
Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes are hermetically sealed on either side of a silicone-like gasket inside an inert plastic frame. The membrane and cassette materials are compatible with most common laboratory chemicals and buffers.
Advarsel: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.