Transfektionsreagenser, DharmaFECT® Duo
Leverandør: Horizon Discovery
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T-2010-01
T-2010-02
T-2010-03
T-2010-04
DHART-2010-01EA
0
DKK
DHART-2010-01
DHART-2010-02
DHART-2010-03
DHART-2010-04
Transfektionsreagenser, DharmaFECT® Duo
Transfektionsreagenser
Et lipid-baseret reagens, som er specielt sammensat til co-transfektion af plasmid og siRNA.
- Effektiv transfektion af to separate molekyler med en enkelt formulering
- Høj transfektionseffektivitet for både siRNA og plasmid uden at kompromittere cellens levedygtighed
- Potent target-knockdown og plasmidekspression
- Uden mikrobielle kontaminanter og ribonukleaser