Elektroniske dispensere og titratorer, opus® Hirschmann Laborgeräte
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 18960 DKK
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Elektroniske dispensere og titratorer, opus® Hirschmann Laborgeräte
Flasketopdispenser
Safe and reliable, these bottle-top dispensers and titrators provide extremely sensitive, motor-powered dispensing precision. These devices operate with remote touch screen controllers that give complete control over all functions.
  • Fjernbetjeningerne har en simpel, menustyret brugervejledning med faner på en ekstern TFT-berøringsskærm i farver
  • Trinfunktionen giver mulighed for at dispensere flere volumentrin ud fra en enkelt cylinderopfyldning.
  • Pumperne er udstyret med stempelforseglinger i et nyt keramisk materiale, som giver uovertruffen holdbarhed og elektronisk beskyttelse. En returknap i pumpens bund hjælper med at reducere omkostningerne ved at gøre det muligt at aktivere pumpen og returnere væske til flasken.
  • Den valgfrie silikonesystemplatform organiserer alle komponenter ved at kombinere flaske og pumpe sikkert og giver en bekvem plads til opbevaring af fjernbetjeningen.
  • Andet ekstraudstyr: Batteripakke muliggør betjening uafhængigt af strømkilde, sprogvalg (engelsk, tysk, fransk og spansk), specifikation af suge- og dispenseringshastighed, og en kapacitet til op til 10 forskellige hukommelsesindstillinger gør fjernbetjeningen endnu mere alsidig.
PC-grænseflade: RS232 eller USB
Nøjagtighed: 0,6 % (dispenser 10/20/50 ml), 0,5 % (titrator 20/50 ml)
Præcision (CV): 0,2 % (dispenser 10/20/50 ml), 0,07/0,07/0,05 % (titrator 10/20/50 ml)
Bestillingsoplysninger: Supplied as complete kits with bottle-top mounted pump, free-standing display and individual certificate of calibration.