Transfektionsreagenser, DharmaFECT® siRNA
Leverandør: Horizon Discovery
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T-2001-01 T-2001-02 T-2001-03 T-2002-01 T-2002-02 T-2002-03 T-2003-01 T-2003-02 T-2004-02 T-2004-03 T-2005-01 T-2004-01 T-2001-04 T-2002-04 T-2003-03 T-2003-04 T-2004-04 T-2005-02 T-2005-03
DHART-2001-01EA 0 DKK
DHART-2001-01 DHART-2001-02 DHART-2001-03 DHART-2002-01 DHART-2002-02 DHART-2002-03 DHART-2003-01 DHART-2003-02 DHART-2004-02 DHART-2004-03 DHART-2005-01 DHART-2004-01 DHART-2001-04 DHART-2002-04 DHART-2003-03 DHART-2003-04 DHART-2004-04 DHART-2005-02 DHART-2005-03
Transfektionsreagenser, DharmaFECT® siRNA
Transfektionsreagenser
Et panel af fire transfektionsreagenser, der er optimeret til effektiv administration af siRNA i pattedyrsceller.
  • Specialiserede formuleringer til vellykket levering af siRNA i en lang række cellelinjer
  • Effektiv levering mhp. target-silencing ved lave siRNA-koncentrationer
  • Lav cellulær toksicitet under en lang række forsøgsforhold
  • Uden mikrobielle kontaminanter og ribonukleaser
Hvert transfektionsreagens fås som en væske i en koncentration på 1 mg/ml.