dNTP
Leverandør: VWR ChemicalsSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
dNTP-blandinger og dNTP-sæt i molekylærbiologisk kvalitet – klar til brug. dNTP mix er designet, så det sparer forskeren arbejdstid og reducerer risikoen for kontaminering ved at reducere pipetteringsbehovet. dNTP-opløsningerne fås også i sæt med fire separate dNTP’er, hvor hver har en koncentration på 100 mM. Begge er nemme at anvende til DNA polymeriseringsreaktioner, DNA mærkning og sekventeringsprocesser.
- Fås enten som forblandede 10 mM eller 25 mM dNTP-opløsninger eller som sæt med fire separate 100 mM dNTP opløsninger
- dNTP blandinger og dNTP sæt er PCR funktions-testet
- Renhed >99% påvist ved HPLC
- Leveres i opløsning med pH 7,3 til 7,5