Kølecirkulationspumper, med naturligt kølemiddel
Leverandør: HUBER
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2009.0002.01 2010.0002.01 2008.0005.01
461-0142EA 47420 DKK
461-0142 461-0143 461-0564
Kølecirkulationspumper, med naturligt kølemiddel
Cirkulatorsystemer Åbne cirkulatorsystemer Bade med aftagelige cirkulatorer
Disse køletermostatbade med isolerede kølebade er designet til direkte temperaturstyring fra −30 op til +200 °C.
  • CC-Pilot® kan udskiftes og kan anvendes som fjernstyringsenhed (med datakabel som ekstraudstyr)
  • Styreenheden kan opgraderes med yderligere funktioner på et hvilket som helst tidspunkt (med pakkerne Exclusive og Professional E-grade®), basisversionen omfatter seks sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og russisk)
  • Displayets aflæsningsinterval er 0,1 °C, displayet kan brugertilpasses og vigtige oplysninger som fx indstillingspunkt, faktisk intern temperatur eller procestemperatur kan vises i et større format
  • Kraftfuld tryk-/sugepumpe med variabel hastighed med variabel trykstyring (VPC)
  • Brugeren kan indstille visuelle og akustiske alarmer, som begrænser temperaturintervallet, samt programmere enheden til uovervåget start ved hjælp af ur- og kalenderfunktionerne
The Pilot ONE® controller offers a brilliant 5,7" touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Maksimale pumpekapaciteter: Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 700 mbar, 25 L/min, 400 mbar undertryk.
Modern and easy to use microprocessor controller with a large temperature display limited to essential functions only. MPC controller features over-temperature alarm and low-liquid level protection. All MPC models also feature a powerful pressure and suction pump for optimum performance.
Comply with DIN 12876 Safety class III, FL
Certificeringer: Overholder DIN 12876 sikkerhedsklasse III, FL
Advarsel: *Kølekapacitet ved 0, ‒10 og ‒20 °C.