Kompatible køletermostatbade
Leverandør: HUBER
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2019.0001.01 2023.0001.01 2022.0001.01 2021.0001.01 2020.0002.01 2025.0001.01 2017.0001.01 2017.0002.01 2018.0001.01 2018.0002.01 2024.0001.01 2025.0002.01 2027.0001.01 2027.0002.01 2026.0005.01 2036.0001.01 2019.0004.01 2020.0010.01 2021.0005.01 2044.0001.01 2044.0002.01 2045.0001.01 2045.0004.01
461-1063EA 130280 DKK
461-1063 461-1068 461-6463 461-0620 461-1065 461-1069 461-6460 461-1060 461-6461 461-1061 461-0567 461-1070 461-1072 461-1073 461-1071 461-1074 461-1064 461-1067 HUBE2021.0005.01 HUBE2044.0001.01 HUBE2044.0002.01 HUBE2045.0001.01 HUBE2045.0004.01
Kompatible køletermostatbade
Cirkulatorsystemer Lukkede cirkulatorsystemer Køletermostatbade
Disse kompakte køletermostatbade med isolerede kølebade er perfekte til direkte temperaturstyring fra −90 op til +200 °C. Det lave badvolumen og høje varme- og kølekapacitet betyder kort opvarmnings- og nedkølingstid, som yderligere kan optimeres ved brug af fortrængningsindsatse (ekstraudstyr). Kalibreringsindsatsene (ekstraudstyr) gør det muligt at anvende cirkulatorerne som kalibreringsbade.
  • Pilot ONE® kan udskiftes og kan anvendes som fjernstyringsenhed (med datakabel som ekstraudstyr)
  • Styreenheden kan opgraderes med udvidet funktionalitet på et hvilket som helst tidspunkt (pakkerne Exclusive E-grade® og Professional E-grade®). Basisversionen er forsynet med 6 sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og russisk)
  • Displayets aflæsningsinterval er 0,1 °C men kan ændres til 0,01 °C (Exclusive E-grade® pakken); displayet kan brugertilpasses i forhold til brugerens præferencer, og vigtige oplysninger som fx indstillingspunkt, faktisk intern temperatur eller procestemperatur kan vises i et større format
  • Kraftfuld tryk-/sugepumpe med variabel hastighed med variabel trykstyring (VPC); hastigheden kan styres trinløst
  • Brugeren kan indstille visuelle og akustiske alarmer, som begrænser temperaturintervallet, samt programmere enheden til uovervåget start ved hjælp af ur- og kalenderfunktionerne
All models have Active Cooling Control for cooling power control at the maximum working temperature and an automatic cooling power regulation which saves energy and reduces heat dissipation into the laboratory. Units feature a PT100 sensor connection, adjustable over-temperature and level protection, low liquid level warning and a drain positioned at the front for easy emptying. Natural refrigerant is available as an option, please enquire for details. All models feature the Pilot ONE® controller which offers a brilliant 14,5 cm touchscreen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Maksimale pumpekapaciteter:
25 L/min, 700 mbar tryk, 18,5 L/min, 400 mbar sug
Certificeringer: Overholder DIN 12876 sikkerhedsklasse III, FL.
Bestillingsoplysninger: Alle modeller har tryk-/sugepumpe med variabel hastighed og kan anvendes til eksterne åbne eller lukkede applikationer.
Advarsel: * kølekapacitet ved +200; 100; +20; −0; −20; −30; −40; −60; −80 og −90 °C.
** med fortrængningsindsats.
Modeller, som dækker området −90 til +200 °C, samt vandkølede enheder kan fås; Kontakt os for yderligere oplysninger.