Gel extraction kits, E.Z.N.A.®
Leverandør: OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D2500-02 D2500-01 D2500-00
D2500-02EA 2650 DKK
D2500-02 D2500-01 D2500-00
Gel extraction kits, E.Z.N.A.®
Nukleinsyrereagenser Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Oprensning af DNA fra gelfragmenter er en almindelig teknik til isolering af et specifkt DNA fragment. De fleste metoder fjerner ikke al agarosen eller ødelægger DNAet eller giver lavt udbytte.
  • DNA oprenset fra agarose på mindre end 15 minutter
  • Optimerede bufre, der sikre rent DNA
  • Ingen organiske ekstraktioner
  • Oprensnet DNA er velegnet til de fleste downstream applikationer
The E.Z.N.A.® Gel Extraction kit uses HiBind® DNA spin-column technology to recover DNA bands 70 bp to 20 kb in length from all grades of agarose gel with yields up to 85%. The E.Z.N.A.® MicroElute Gel Extraction kit is designed for purification of DNA fragments from agarose gels with a small elution volume of 10 to 15 µl.
Q-spin kolonner er uden låg, for hurtig håndtering af mange prøver. Kolonnerne giver højt udbytte og kan bruges i centrifuge. V-spin kolonner har hængslet låg og et standard luer udløb i bunden for men og lækagefri tilslutning i vacuum manifold. Disse kolonner kan bruge både i vaccummanifold og centrifuge.