PerfeCTa® qPCR FastMix™ Reaction Mixes
Leverandør: Quantabio
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
95076-012 95076-05K 95078-012 95078-05K 95077-012 95077-05K
733-1394EA 11060 DKK
733-1394 733-1395 733-1402 733-1403 733-1398 733-1399
PerfeCTa® qPCR FastMix™ Reaction Mixes
Nukleinsyrereagenser qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
FastMixes inkluderer buffere og stabilisatorer, der er optimeret til maksimal PCR-effektivitet, reproducerbarhed og følsomhed med TaqMan® og TaqMan® MGB probekemi. En nøglekomponent i PerfeCTa® qPCR FastMixes er AccuFast™ Taq DNA-polymerase, der muliggør øjeblikkelig aktivering og hurtig polymerisationskinetik. Ved varmeaktivering (20 sekunder ved 95 °C) denaturerer antistofferne irreversibelt og frigiver fuldt aktiv, umodificeret Taq DNA-polymerase. Dette fremmer specifik og effektiv primerforlængelse med bekvemmeligheden ved stuetemperatur reaktionssamling. FastMixes leverer maksimal PCR-effektivitet, sensitivitet, specificitet og et robust fluorescerende signal med enten hurtige eller konventionelle cyklingsforhold.